Documentos
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
pb
64 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1I