Documentos Principais
467308
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) carbonate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Lu2(CO3)3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
529.96 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)