Documentos Principais
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
OCNC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
28-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)