Documentos Principais
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
Sinônimo(s):
Potassium glycolatosilicate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20K2O10Si2
Número CAS:
Peso molecular:
434.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)