Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
228-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
chave InChI
OAYRYNVEFFWSHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?