Documentos
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H34O5Si
Número CAS:
Peso molecular:
370.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
pf
40-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2