Documentos Principais
465496
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
240.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
209-212 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-8(12)7(5-6)9-3-4-11-13-9/h1-5,12H
chave InChI
CZXKAQGBZPKRHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ((6E)-4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one), an isoxazole derivative, is useful in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)