464139
6-Methoxysalicylic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
134-138 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?