Documentos Principais
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O5Si
Número CAS:
Peso molecular:
328.48
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4825 (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)