Documentos Principais
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
172.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
contém
≤10% ethyl acetate as stabilizer
pf
−34 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)