Key Documents
463868
Sigma-Aldrich
Thulium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula linear:
Tm2(C2O4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
601.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99%
adequação da reação
core: thulium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
chave InChI
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)