Documentos
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
90.03 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
≥99.99%
pf
>350 °C (lit.)