Documentos Principais
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
129.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
106-109 °C (lit.)
densidade
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)