462896
Poly(styrene-co-methyl methacrylate)
average Mw 100,000-150,000, pellets, styrene ~40 mol %
About This Item
Produtos recomendados
forma
pellets
índice de fusão
1.0 g/10 min (200°C, 5.0kg)
peso molecular
average Mw 100,000-150,000
composição
styrene, ~40 mol %
temperatura de transição
Tg (DSC) 101 °C (onset)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
chave InChI
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.