Documentos Principais
462632
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
115.22
Beilstein:
1719086
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +7°, neat
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
chave InChI
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
130.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)