Documentos Principais
462071
Sigma-Aldrich
Poly(hexamethylenevinylene), mixture of linear and cyclic forms
average Mw ~100,000
About This Item
Fórmula linear:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de fusão
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
peso molecular
average Mw ~100,000
composição
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
viscosidade intrínseca
120 mL/g(lit.)
temperatura de transição
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCC#C
Aplicação
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Características e benefícios
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)