Documentos Principais
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
220-250 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Aplicação
Coalescing solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)