Key Documents
461016
Sigma-Aldrich
Indium(III) telluride
99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
In2Te3
Número CAS:
Peso molecular:
612.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
coarse powder
pf
667 °C (lit.)
densidade
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)