Documentos Principais
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
pf
230-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)