Documentos Principais
460737
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H51N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
589.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
116-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
Aplicação
Photoinitiator
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)