Documentos
460680
Sigma-Aldrich
Tricyclohexyltin hydride
97%
Sinônimo(s):
Tricyclohexylstannane, Tricyclohexyltin, Tricyclohexyltin hydride
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)3SnH
Número CAS:
Peso molecular:
369.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: tin
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.5409 (lit.)
pb
129 °C/0.05 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)[SnH](C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;;
chave InChI
SQEBZYNJTQKFEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup