460583
Lead(II) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Sinônimo(s):
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
About This Item
grau
anhydrous
Ensaio
99.999%
forma
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
tamanho de partícula
−10 mesh
pb
892 °C (lit.)
pf
371 °C (lit.)
densidade
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges