Documentos
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Antimony triiodide
About This Item
Fórmula linear:
SbI3
Número CAS:
Peso molecular:
502.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
liquid
tamanho de partícula
−10 mesh
pb
401 °C (lit.)
pf
170 °C (lit.)
densidade
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves