Documentos Principais
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
Sinônimo(s):
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
grau
technical grade
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
>316 °C (lit.)
solubilidade
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Plasticizer
propriedades físicas
High oleic ester content
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)