Documentos Principais
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
328.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
technical grade
p.e.
149 °C (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
solubilidade
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)