Key Documents
460109
Sigma-Aldrich
Bis(2-butoxyethyl) sebacate
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
402.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Impurezas
10% polyalkyl substitution groups
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Aplicação
Plasticizer