Documentos Principais
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
97 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
chave InChI
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)