Documentos Principais
459755
Sigma-Aldrich
Poly(trimellitic anhydride chloride-alt-benzidine) solution
20 wt. % in NMP/xylene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
constante dielétrica
3.8, 1 MHz (50% RH)
concentração
20 wt. % in NMP/xylene
índice de refração
n20/D 1.528
p.e.
177 °C
pf
494 °C (dec.)
temperatura de transição
Tg 300 °C
densidade
1.07 g/mL at 25 °C
Aplicação
Buffer coating for discrete and integrated circuit devices.
Características e benefícios
Fully imidized polymer.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)