Documentos Principais
45885
Sigma-Aldrich
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
264.40
Beilstein:
2052432
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
>200 °C (lit.)
pf
44-46 °C
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
chave InChI
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Descrição geral
(+)-Cedryl acetate is a sesquiterpene compound, which is derived from natural oils found to be volatile in nature.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sesquiterpene components of volatile oils as skin penetration enhancers for the hydrophilic permeant 5-fluorouracil.
Cornwell PA and Barry BW
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 46(4), 261-269 (1994)