Documentos Principais
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24Si
Número CAS:
Peso molecular:
316.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
92-99 °C (lit.)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)