Ensaio
97%
forma
solid
pf
113-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(=O)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-11(9-1-5-13-6-2-9)17-12(16)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
chave InChI
ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3