Documentos Principais
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
226.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
pf
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)