Documentos
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)c1c(F)cccc1F