Documentos Principais
457299
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
atividade específica
~3 ethyl ether units/molecule
peso molecular
average Mn ~2,200
índice de refração
n20/D 1.311 (lit.)
viscosidade
125 cSt(20 °C)(lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)