Documentos Principais
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
About This Item
Fórmula linear:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
contém
0.3% antioxidant
composição
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
viscosidade
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
temperatura de transição
Tg −36 °C
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
Aplicação
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
Características e benefícios
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)