Documentos Principais
457051
Sigma-Aldrich
3-(Ethoxymethylene)-1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COC(=CHOC2H5)COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
210.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
densidade
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C(\C(C)=O)C(=O)C(F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)