Documentos
457027
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorohydrocinnamic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
49-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
chave InChI
UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Lorna Piazzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 423-426 (2007-11-14)
The complex etiology of Alzheimer's disease (AD) prompts scientists to develop multifunctional compounds to combat causes and symptoms of such neurodegeneration. To this aim we designed, synthesized, and tested a series of compounds by introducing halophenylalkylamidic functions on the scaffold