Documentos Principais
456934
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
Sinônimo(s):
Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
654.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Impurezas
<2 mol/mol caprolactam
pf
269-274 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
chave InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
For research purposes only-Not for Use in Humans or in Human Clinical Trials.
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
Informações legais
Sold under license from Regis Technologies, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)