Documentos Principais
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4OCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
45-49 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
chave InChI
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of C3-Substituted 4-Azaindoles: An Easy Access to 4-Azamelatonin and Protected 4-Azatryptophan.
Jeanty M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(!8), 7390-7393 (2008)
Novel and selective 5-HT2C/2B receptor antagonists as potential anxiolytic agents: synthesis, quantitative structure-activity relationships, and molecular modeling of substituted 1-(3-pyridylcarbamoyl) indolines.
Bromidge SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 41(10), 1598-1612 (1998)
Vlachou M, et al.
Heterocycles, 129-132 (2002)