Documentos Principais
456748
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)zirconium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
392.43
Conselho da Europa nº:
00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
239-243 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
Aplicação
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)