Documentos Principais
456616
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-15N
98 atom % 15N
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.284,00
R$ 3.284,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.284,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H515NO2
Número CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.284,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5506 (lit.)
p.e.
210-211 °C (lit.)
densidade
1.205 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[O-][15N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
chave InChI
LQNUZADURLCDLV-CDYZYAPPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)