Key Documents
456403
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
410.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
pb
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.