Documentos Principais
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
Sinônimo(s):
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Beilstein:
2053290
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
98%
pf
222-225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Aplicação
Antioxidant
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)