Documentos
455075
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-1,2-propanediol
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
206 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC(O)CO
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-9(2,3)5-6(8)4-7/h6-8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
GNKKKKDUZKUFPJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric dihydroxylation of vinyl-and allyl-silanes.
Bassindale AR, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 8, 1061-1067 (1994)