454958
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl phthalate
contains ~100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
contém
~100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
232 °C (lit.)
densidade
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?