Documentos Principais
454761
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl acetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H9
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1=CCCCC1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)