Documentos Principais
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11P(C6H5)2(O)
Número CAS:
Peso molecular:
284.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
168-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)