454249
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
Sinônimo(s):
ß-Methylnaphthalene-d10
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
241-242 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?