Documentos Principais
454176
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis[[4-(4-aminophenoxy)phenyl]methanone]
97%
About This Item
Fórmula linear:
(H2NC6H4OC6H4CO)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
500.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
238 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccc(Oc5ccc(N)cc5)cc4)cc1
InChI
1S/C32H24N2O4/c33-25-9-17-29(18-10-25)37-27-13-5-23(6-14-27)31(35)21-1-2-22(4-3-21)32(36)24-7-15-28(16-8-24)38-30-19-11-26(34)12-20-30/h1-20H,33-34H2
chave InChI
HKWWRLBGQRLBRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)