453455
(R)-(+)-Glycidyl trityl ether
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +10.5°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
99-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1O[C@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)22(24-17-21-16-23-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21H,16-17H2/t21-/m1/s1
chave InChI
XFSXUCMYFWZRAF-OAQYLSRUSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)